Documentos Principais
GF26354943
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 200 x 900mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE020350
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.389,00
R$ 6.389,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.389,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 6.389,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 263-549-43
tamanho × espessura
200 mm × 900 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)