Documentos Principais
GF26346337
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
NI170250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 263-463-37
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)