GF26289939
Copper
mesh, 65x65mm, nominal aperture 0.2mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.0125mm, 118 wires/inch, open area 88%, electro-formed mesh
Sinônimo(s):
Copper, CU008720
About This Item
Produtos recomendados
forma
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 262-899-39
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
0.0125 mm , 118 wires/inch
tamanho × abertura nominal × espessura
65x65 mm × 0.2 mm × 0.004 mm
pb
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2