Documentos Principais
GF26197814
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU070300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.593,00
R$ 2.593,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.593,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 2.593,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 261-978-14
tamanho × espessura
0.5 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)