Documentos Principais
GF26180030
Carbon
lump, 1.5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.8%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 006100, Charcoal activated
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
lumps
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 261-800-30
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
1.5 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)