Documentos Principais
GF26173021
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinônimo(s):
NI706010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.679,00
R$ 3.679,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.679,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.679,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 261-730-21
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
GF95722735GF53565789GF71628521
Nickel aluminide powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, purity 99%
GF26173021
Nickel aluminide
Nickel aluminide powder, 150 max. part. size (micron), purity 99%, weight 500 g
GF95722735
Nickel aluminide
Nickel aluminide powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
GF53565789
Nickel aluminide
Nickel aluminide powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF71628521
Nickel aluminide
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
weight
50 g
weight
500 g
weight
200 g
weight
100 g
max. part. size
150 μm
max. part. size
150 (micron)
max. part. size
150 μm
max. part. size
150 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)