Documentos Principais
GF25938311
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
25m wire, 0.05mm diameter, hard
Sinônimo(s):
AL055130
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.385,00
R$ 3.385,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.385,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 3.385,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 259-383-11
C × diâmetro
25 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)