Documentos Principais
GF25790003
Tungsten-chromium alloy, W90Cr10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinônimo(s):
W 066010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.486,00
R$ 3.486,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.486,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.486,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 257-900-03
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)