Documentos Principais
GF25782936
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 6mm disks, 0.2mm thickness
Sinônimo(s):
NI080250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disc)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 257-829-36
diâmetro × espessura
6 mm × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)