GF25514670
Lead
microfoil, disks, 25mm, thinness 1.0μm, specific density 1047.8μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Sinônimo(s):
Lead, PB004850
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 255-146-70
resistividade
20.65 μΩ-cm
diâmetro × espessura
25 mm × 1.0 μm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)