Documentos Principais
GF25338900
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 4mm disks, 0.030mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI110251
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 253-389-00
tamanho × espessura
4 mm × 0.030 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)