Documentos
GF25214868
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinônimo(s):
SI617030
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 252-148-68
Comprimento
200 mm
D.E.
1.0 mm
espessura da parede
0.1 mm