Documentos
GF24667757
Niobium
foil, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, purity 99.9%
Sinônimo(s):
NB000316, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 246-677-57
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
0.2 m
espessura
0.05 mm
pb
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N