Documentos Principais
GF24644842
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 4mm disks, 0.075mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU020250
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disks - half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 246-448-42
tamanho × espessura
4 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)