GF24623108
Carbon
rod, 300mm, diameter 3.0mm, graphite, 100%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 007910, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
100%
forma
rod
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 246-231-08
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho diâmetro
300 mm × 3.0 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N