Documentos Principais
GF24484541
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145500
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.874,00
R$ 2.874,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.874,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.874,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 244-845-41
Comprimento
0.5 m
diâmetro
1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)