Documentos Principais
GF24425513
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
25m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU055160
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.892,00
R$ 2.892,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.892,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.892,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 244-255-13
C × diâmetro
25 m × 0.5 mm
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
GF10634318GF16995404GF25912032
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
L × diam.
25 m × 0.5 mm
L × diam.
50 m × 0.05 mm
L × diam.
10 m × 0.5 mm
L × diam.
50 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)