Documentos Principais
GF24391683
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m wire, 0.05mm diameter, hard
Sinônimo(s):
CU075115
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 243-916-83
C × diâmetro
100 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)