Documentos Principais
GF24175469
Boron nitride
rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607907
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 241-754-69
Comprimento
100 mm
diâmetro
3.6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)