Documentos Principais
GF24086606
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 2 m, grade kapton mt
Sinônimo(s):
IM301402
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.788,00
R$ 10.788,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.788,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 10.788,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 240-866-06
Comprimento
2 m
espessura
0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)