Documentos Principais
GF24079855
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 200 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinônimo(s):
SI617480
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 240-798-55
Comprimento
200 mm
D.E.
25 mm
espessura da parede
1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)