Documentos Principais
GF23558878
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 2m coil, 0.02mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CU050210
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.042,00
R$ 16.042,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.042,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 16.042,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 235-588-78
tamanho × espessura
2 m × 0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)