Documentos Principais
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
Sinônimo(s):
PB106300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.615,00
R$ 7.615,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.615,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 7.615,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 232-961-47
peso
50 g
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)