Documentos Principais
GF23267303
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, 6 mm diameter, temper as rolled
Sinônimo(s):
CU070271
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 232-673-03
Diâmetro
6 mm
espessura
0.015 mm
diâmetro
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)