Documentos Principais
GF23042359
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, gray
Sinônimo(s):
EK307910
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.419,00
R$ 3.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.419,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.419,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 230-423-59
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
10 mm
cor
gray
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)