Documentos Principais
GF23028803
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinônimo(s):
MO046010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 18.029,00
R$ 18.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 18.029,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 18.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 230-288-03
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)