Documentos Principais
GF22835897
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 6.35 mm, L 500 mm, natural
Sinônimo(s):
ME317910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 228-358-97
Comprimento
500 mm
Diâmetro
6.35 mm
cor
natural
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)