Documentos Principais
GF22718303
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AL010240
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.216,00
R$ 4.216,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.216,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 4.216,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 227-183-03
tamanho × espessura
2 m × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)