Documentos
GF22618403
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 0.5m coil, 0.15mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FF230280
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 226-184-03
tamanho × espessura
0.5 m × 0.15 mm