Documentos Principais
GF21813926
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, green
Sinônimo(s):
OX307927
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.936,00
R$ 1.936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.936,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 218-139-26
Comprimento
500 mm
Diâmetro
25 mm
cor
green
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)