Documentos Principais
GF21680546
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 0.5m coil, 0.4mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
NI050300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.851,00
R$ 7.851,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.851,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 7.851,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 216-805-46
tamanho × espessura
0.5 m × 0.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)