Documentos Principais
GF21663525
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 50 mm, temper hard
Sinônimo(s):
CU077955
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 216-635-25
Comprimento
50 mm
diâmetro
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)