Documentos Principais
GF21309005
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 300 x 300mm, 0.125mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE040200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.101,00
R$ 6.101,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.101,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 6.101,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 213-090-05
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)