Documentos
GF21156016
Copper
foil, thickness 0.1 mm, 15 mm diameter, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
CU000570
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 211-560-16
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
15 mm
espessura
0.1 mm
diâmetro
15 mm
pb
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2