Documentos Principais
GF21049758
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), rod, diam. 25 mm, L 100 mm
Sinônimo(s):
FP327970
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 210-497-58
Comprimento
100 mm
Diâmetro
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)