Documentos Principais
GF20999133
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, hard
Sinônimo(s):
NI140271
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.767,00
R$ 11.767,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.767,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 11.767,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 209-991-33
tamanho × espessura
1 m × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)