Documentos Principais
GF20924197
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
FK267920
About This Item
Código UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 209-241-97
Comprimento
200 mm
diâmetro
8.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)