Documentos Principais
GF20851275
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
25 x 25mm, 0.5mm thickness, titanium nitride coating 2-3 microns surface treatment
Sinônimo(s):
FE240311
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (surface treated with titanium nitride coating 2-3 microns)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 208-512-75
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)