Documentos
GF20810641
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 9.25mm, L 500 mm, wall thickness 0.375 mm
Sinônimo(s):
FP307090
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 208-106-41
Comprimento
500 mm
espessura da parede
0.375 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3