Documentos Principais
GF20735153
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE020277
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 207-351-53
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)