Documentos Principais
GF20721923
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 4mm disks, 0.01mm thickness
Sinônimo(s):
NI080200
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disc)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 207-219-23
diâmetro × espessura
4 mm × 0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)