GF20569697
Rhodium
foil, 12mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.9%
Sinônimo(s):
Rhodium, RH000270
About This Item
Ensaio
99.90%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 205-696-97
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
12 mm × 0.5 mm
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N