Documentos Principais
GF20541709
Aluminum-cobalt alloy, Al99.5Co0.5
10m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AD195160
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.691,00
R$ 3.691,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.691,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 3.691,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 205-417-09
C × diâmetro
10 m × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)