Documentos Principais
GF20441214
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 5m coil, 76mm coil width, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI020206
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.631,00
R$ 8.631,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.631,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 8.631,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 204-412-14
C × L × espessura
5 m × 76 mm × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)