GF20219318
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE240260
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 202-193-18
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)