Documentos Principais
GF20157690
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-300g, L 4 m, thickness 0.15 mm
Sinônimo(s):
FP313520
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.002,00
R$ 11.002,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.002,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 11.002,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
fabric
fabricante/nome comercial
Goodfellow 201-576-90
Comprimento
4 m
espessura
0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)