GF20112545
Titanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
TI006020
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 201-125-45
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
p.e.
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)