Documentos Principais
GF19268400
Aluminum-manganese alloy, Al99.7Mn0.3
100g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinônimo(s):
AD066100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.837,00
R$ 8.837,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.837,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 8.837,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps (granular)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 192-684-00
tamanho
6 mm
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)