Documentos Principais
GF19230566
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE230350
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.382,00
R$ 6.382,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.382,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 6.382,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 192-305-66
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)