Documentos Principais
GF18932104
Chromium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
CR006110
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr
Número CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 189-321-04
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)